material
polypropylene
purple
특징
to hold and chill reagent reservoirs, basins
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120730
길이 × 너비 × 높이
144 mm × 74 mm × 45 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Reservoir Chiller is an ice-free, non-toxic way to extend working period and preserve integrity for temperature sensitive reagents.
특징 및 장점
- Reagents are kept at less than 5°C (41°F) for approximately 3 hours
- Ice-free solution eliminates the risk of contamination from messy ice baths
- Stackable, save space when storing in the freezer or on the bench top
- Symmetrical cooler design allows reagent reservoirs to be mounted in either direction
- Non-toxic blend of water and bacteriostatic agent chills and freezes quickly
- Made from sonic welded, engineered polypropylene that ensures a leak free design
- Not intended for autoclave, do not use with liquid nitrogen
- Reusable
- Two-year warranty
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.