주요 문서
HS120623
MagFuge High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.78
특징
to hold 6 x 5 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120623
파라미터
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
호환성
Heathrow Scientific HS10050
일반 설명
High speed centrifuge rotor for MagFuge.
법적 정보
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)