material
polypropylene
특징
Holds 36 x 15 mL tubes
포장
pk of 10
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120392
기술
cryopreservation: suitable
웰 직경
19.8 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
특징 및 장점
- Moisture resistance prevents the growth of molds
- Made of polypropylene that ensures durability and outstands the cardboard boxes
- Supplied flat-packed that removes the hassle of stacking and reduces the space required for test tube storage
- When needed for use it is easy to assemble and pre-assembled dividers are provided with each box
- Can be stored up to -80°C
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.