주요 문서
HS120371
TrueNorth® Flatpack PP Thin Film Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
특징
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
포장
pk of 10
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120371
기술
cryopreservation: suitable
웰 직경
12.1 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • made from polypropylene material
  • easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
  • significantly reduces the change of mold
  • dividers included with the boxes
  • store down to temperatures of -80C
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)