향상된 검증
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
면역원 서열
GAPREVVDPSGGWATLLESIRQAGGIGKAKLRSMKERKLEKKKQKEQEQVRATSQGGHLMSDLFNKLVMRHKGISGKGPGAGEGPGGAFARVSDSIPPLPPPQQPQVDEDEDDWES
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... WASH1(100287171)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- in the detection of WASH complex in Dictyostelium cells by immunofluorescence imaging.
- in the detection of WASH proteins in HeLa cells using confocal microscopy.
- in western blotting for the detection of WASH1 complexes in human leukemic Jurkat T cells.
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.