H6883
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
≥98% (TLC)
동의어(들):
3-(N,N-Dimethylhexadecylammonio)propanesulfonate, 3-(Hexadecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Palmityldimethylammonio)propanesulfonate, Palmityl sulfobetaine, SB3-16
About This Item
추천 제품
설명
zwitterionic
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
분자량
micellar avg mol wt 60,700
응집 번호
155
기술
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
전도도
≤10 μmho per cm at 24 °C (0.05 M aqueous solution)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
응용 분야
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
InChI key
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)