제품명
LEFTY-B human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
>95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
≤2.5 ng/mL EC50
분자량
monomer 38 kDa (glycosylated)
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... LFTY1(10637)
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 10 mM Tris-HCl pH 7.4 + 50 mM NaCl + 0.5% CHAPS.
분석 메모
The specific activity was determined by dose dependent ability to inhibit BMP-4 (6.5 ng/mL) induction of alkaline phosphatase production in the MC-3T3-E1 cell line (mouse chondrogenic cell line).
법적 정보
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.