주요 문서
H6042
Sigma-Aldrich
n-Heptanoyl coenzyme A lithium salt
≥95% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.51
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)