재조합
expressed in E. coli
양식
liquid
농도
1 mg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... H3-3A(3020)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable