H1775
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 90 antibody produced in mouse
clone AC-16, ascites fluid
동의어(들):
Anti-EL52, Anti-HEL-S-65p, Anti-HSP86, Anti-HSP89A, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-HSPC1, Anti-HSPCA, Anti-HSPCAL1, Anti-HSPCAL4, Anti-HSPN, Anti-Hsp103, Anti-Hsp89, Anti-Hsp90, Anti-LAP-2, Anti-LAP2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
AC-16, monoclonal
분자량
antigen 88 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured human foreskin fibroblasts
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HSP90AA1(3320) , HSP90AB1(3326)
mouse ... Hsp90aa1(15519) , Hsp90ab1(15516)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable