H108
Hemicholinium-3
solid, ≥95% (HPLC)
동의어(들):
2,2′-(4,4′-Biphenylene)bis(2-hydroxy-4,4-dimethylmorpholinium bromide)
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
ethanol: 1.3 mg/mL
H2O: 10 mg/mL
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)C4(O)C[N+](C)(C)CCO4
InChI
1S/C24H34N2O4.2BrH/c1-25(2)13-15-29-23(27,17-25)21-9-5-19(6-10-21)20-7-11-22(12-8-20)24(28)18-26(3,4)14-16-30-24;;/h5-12,27-28H,13-18H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
OPYKHUMNFAMIBL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges