주요 문서
GBL666475
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material
thickness 0.25 mm, (Adhesive on both sides)
동의어(들):
silicone sheet with double side adhesive
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
material
clear silicon
특징
(Adhesive on both sides)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 666475
길이 × 너비
180 mm × 130 mm
두께
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
법적 정보
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)