특징
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side
Plain glass
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 505024
길이 × 너비 × 두께
25 mm × 75 mm × 1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
법적 정보
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.