material
clear silicone
무균
non-sterile
특징
wells 8
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 204908
길이 × 너비 × 두께
6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
FlexWell™ incubation chambers provide a convenient way to conduct binding reactions on protein microarrays using nitrocellulose coated ONCYTE® Film slides.
- Silicone FlexWell forms wells on slides using a clean release adhesive to isolate up to 16 specimens per slide
- Slides and FlexWell fit into a reusable slide tray organizing wells into the footprint of a SMS compliant microtiter plate
- Gaskets may be sealed for mixing and to prevent evaporation
법적 정보
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.