material
acrylic
blue
무균
non-sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 103259
외부 크기
53 mm × 100 mm
일반 설명
Designed to separate the chambered upper structure from the coverglass and leave a removable gasket on the coverglass.
법적 정보
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객