G8173
GW833972A
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
2-[(3-chlorophenyl)amino]-N-(4-pyridinylmethyl)-4-(trifluoromethyl)-5-Pyrimidinecarboxamide hydrochloride
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
저장 조건
desiccated
색상
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1nc(Nc2cccc(Cl)c2)ncc1C(=O)NCc3ccncc3
InChI
1S/C18H13ClF3N5O.ClH/c19-12-2-1-3-13(8-12)26-17-25-10-14(15(27-17)18(20,21)22)16(28)24-9-11-4-6-23-7-5-11;/h1-8,10H,9H2,(H,24,28)(H,25,26,27);1H
InChI key
UBHSVFAUAKIVKL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.