G5671
Anti-Galectin-8 antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone VA-11.25, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
ANTIGal-8, ANTILGALS8, ANTILectin, galectoside-binding, soluble 8, ANTIPCTA1, ANTIProstate carcinoma tumor antigen 1
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
VA-11.25, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~34 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat galectin 8 recombinant protein
동형
IgM
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LGALS8(3964)
mouse ... Lgals8(56048)
rat ... Lgals8(116641)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.