주요 문서
G211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H60N7O10P
CAS Number:
Molecular Weight:
913.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.51
분석
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Quality Level
λ
conforms (UV/VIS Identity)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)