주요 문서
G0142
Sigma-Aldrich
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
동의어(들):
Gly-Phe-pNA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H18N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
342.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
InChI key
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
기질
Chromogenic substrate for cathepsin C.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A simple estimation of cathepsin C using a new chromogenic substrate.
R J PLANTA et al.
Analytical biochemistry, 5, 360-362 (1963-04-01)