주요 문서
G0141
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide)
≥98% (TLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
302.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
제품명
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) has been used in histochemical staining of HepG2 cells for γ-glutamyl transpeptidase (GGT) subcellular localization.
생화학적/생리학적 작용
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) or GMNA is a synthetic substrate of γ-glutamyl transpeptidase (GGT).
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aflatoxin B~ 1 and 2-acetylaminofluorene induced hepatic carcinogenicity and gamma-glutamyltranspeptidase expression via chronic feeding in rats
Liao JW, et al.
The American Journal of Medicine, 44(1) , 37-50 (2002)