material
75mm (3 in) square gelatin filters
크기
75 mm (3 in.) × 75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Primarily for black-and-white photography intended to vary contrast and tonal reproduction.
특징 및 장점
Deep yellow filter provides optimal contrast for black and white photography of Coomassie Brilliant Blue G/R stained proteins.
법적 정보
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.