제품명
MCDB 153 Medium, With trace elements, and 28mM HEPES, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Quality Level
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
성분
L-glutamine: no
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
애플리케이션
Originally developed for clonal and long term growth of human epidermal keratinocytes under serum-free conditions.
수량
Formulated to contain 17.6 grams of powder per liter of medium.
재구성
Supplement with 1.18 g/L sodium bicarbonate.
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable