생물학적 소스
Porcine
Quality Level
양식
powder
포장
pkg of 50 unit per vial
기술
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C79H125N19O23S/c1-39(2)34-53(90-67(110)51(27-29-57(102)103)87-66(109)49(20-14-15-31-80)86-70(113)54(35-45-18-12-11-13-19-45)92-76(119)63(43(9)99)96-65(108)48(81)38-122)72(115)93-60(40(3)4)75(118)91-55(36-46-23-25-47(101)26-24-46)71(114)88-52(28-30-58(104)105)69(112)97-64(44(10)100)77(120)94-61(41(5)6)74(117)89-50(21-16-32-84-79(82)83)68(111)95-62(42(7)8)78(121)98-33-17-22-56(98)73(116)85-37-59(106)107/h11-13,18-19,23-26,39-44,48-56,60-64,99-101,122H,14-17,20-22,27-38,80-81H2,1-10H3,(H,85,116)(H,86,113)(H,87,109)(H,88,114)(H,89,117)(H,90,110)(H,91,118)(H,92,119)(H,93,115)(H,94,120)(H,95,111)(H,96,108)(H,97,112)(H,102,103)(H,104,105)(H,106,107)(H4,82,83,84)/t43-,44-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+,56+,60+,61+,62+,63+,64+/m1/s1
InChI key
RPJRYFRWJUYJGY-AYWRSWFDSA-N
유전자 정보
human ... FSHR(2492)
pig ... FSHB(396895)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
단위 정의
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable