F1678
R-(−)-Fluoxetine hydrochloride
>98% (HPLC), solid
동의어(들):
(R)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
분석
>98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
주관자
Eli Lilly
SMILES string
Cl[H].CNCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-PKLMIRHRSA-N
유전자 정보
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- to study its effects on the embryoid body (EB) morphogenesis
- in combination with muscimol hydrobromide (MUS) as well as individually to study its neurotoxic effects on neuronal cells grown on multielectrode array (MEA) chips
- to study its effects as an endocrine disruption inducer in Pimephales promelas
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.