F0503
5-Fluoro-2′-deoxyuridine
thymidylate synthase inhibitor
동의어(들):
floxuridine, 2′-Deoxy-5-fluorouridine, FUDR, Floxuridine
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
mp
148 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
유전자 정보
human ... TYMS(7298)
mouse ... Tyms(22171)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.