주요 문서
EP0013614639
Eppendorf® Powercord
new
AC/DC input 230 V (Swiss plug)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0013614639
일반 설명
Powercord (C13) for Switzerland, Length: 2m
특징 및 장점
with Swiss plug (IEC 320 C13 to SEV Type 12), L 2 m
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)