E1001
Ethisterone
≥99% (HPLC)
동의어(들):
17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-4,17α-pregnen-20-yn-3-one, 4,17α-Pregnen-17β-ol-20-yn-3-one
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
263-269 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
주관자
Novartis
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges