주요 문서
DWK292481456
DURAN® PURE Silicone Seal
new
PTFE-coated seal, platinum cured silicone, GL 25 seal, case of 10 ea
동의어(들):
DURAN PURE, GL25, gasket, liner, ring, seal, silicone, stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
PTFE-coated seal
gray
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DWK Life Sciences DURAN® 292481456
seal diam. × H
23.5 mm × 3.1 mm
피팅
GL 25 seal
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-quality, PTFE coated silicone seal for use with DURAN® PURE GL 25 Screw Cap
애플리케이션
storage, sealing, sample collection
특징 및 장점
  • Certificate of Analysis
  • Manufactured from PTFE coated, platinum cured silicone
  • Packaged in clean room
  • Visual and dimensional inspection
  • USP 88 Class VI Pharmaceutical grade materials
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)