생물학적 소스
Taxus baccata
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
분자량
544.59 g/mol
색상
white
solubility
methanol: soluble, clear, colorless (5 mg + 0.1 mL MeOH)
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
동작 모드
DNA synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](O)C4=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C
InChI
1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
InChI key
YWLXLRUDGLRYDR-ZHPRIASZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable