분자량
antigen ~26 kDa
종 반응성
rat (predicted), human, mouse (predicted)
농도
~1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extract of HEK-293T cells expressing recombinant human Derlin-3
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing recombinant human Derlin-3
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DERL3(91319)
mouse ... Derl3(70377)
rat ... Derl3(690315)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.