포장
vial of 50 μL
Quality Level
농도
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
응용 분야
CRISPR
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Functional Genomics/Screening/Target Validation
To see more application data, protocols, vector maps visit Sigma.com/crispr.
- Positive control, HPRT1, CRISPR lentivirus DNA format, for creating gene knockouts/genetic modifications in cell lines.
To see more application data, protocols, vector maps visit Sigma.com/crispr.
특징 및 장점
Serves as a positive experimental control for the CRISPR editing workflow using lenti CRISPR DNA. The number of cells with HPRT1 knocked out increases over time with 6−TG selection.
물리적 형태
The Sigma CRISPR Lenti Human HPRT1 Positive Control Vector is provided as 1 μg of plasmid DNA in Tris−EDTA (TE).
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.