주요 문서
CMR0002
Sigma-Aldrich
Recovery Medium for Cloning
for use with competent cells
동의어(들):
Recovery Medium for Cloning
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106200
NACRES:
NA.85
Grade
Molecular Biology
무균
sterile; autoclaved
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
특징 및 장점
Use in the outgrowth stage of competent cell transformation to achieve 10-folder higher transformation efficiency than you would get with LB or SOC media.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)