주요 문서
CLS705812L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class B
capacity 2000 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
class B
closure type Snap cap
포장
case of 4
제조업체/상표
Corning 7058-1L
Corning 70581-2L
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex VISTA Class B volumetric flasks have capacity tolerances that are twice those specified for Class A volumetric ware. The graduation line is sharp and permanent; large blue clock letters make inscriptions easy to read. Snap-caps are supplied with all sizes.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)