material
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
설명
heavy duty, with GL32 screw cap
특징
class A
To Contain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 5655-250
높이 × O.D.
225 mm × 86 mm
용량
250 mL
피팅
GL 32 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The wide funnel-like threaded top plus the wide neck design allows for easy filling and mixing of various materials into solution. This extra wide neck also allows access to larger capacity pipets. For added convenience, one size (GL32) of the chemically resistant, high temperature polybutylene terephthalate screw caps fits all flasks. This threaded cap has a PTFE liner to provide a secure closure for leak proof solution storage.
법적 정보
EZ Acess is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.