material
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
무균
non-sterile
특징
graduated 10 mL (intervals)
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 4990P-100
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.