주요 문서
CLS480138
Corning® LSE rotors for LSE compact centrifuges
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
동의어(들):
swing-out centrifuge rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.15
특징
to hold 6 x 5 mL tubes
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 480138
파라미터
200-63500 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models LSE Compact
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)