주요 문서
CLS480133
Corning® LSE dual block, for Corning LSE dual block digital dry baths
dual, block, 384 well PCR plates, 1/cs
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.15
특징
Holds 2 x 96-well plates
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 480133
기술
PCR: suitable
적합성
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, dual block only)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)