CLS451215L
Corning® ProCulture® glass spinner flask only, baffled, vertical sidearms
15L glass spinner flask, w/ 120mm flat center cap, 4 45mm vertical sidearms, reusable, non-sterile, 1/cs
동의어(들):
cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
추천 제품
material
borosilicate glass (glass code 7740)
cap (screw cap)
설명
Sidearms, 4
무균
non-sterile
특징
reusable
baffled flask
flask style: Spinner
sidearm style: vertical
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 4512-15L
용량
15 L
경부 직경
120 mm
사이드암 직경
45 mm
작업 용적
15 L
15000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- 15L capacity
- Flask only, caps, paddles and accessories available separately
- Can be used with direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
- Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
- Patented "stretch" impeller design ensures optimal stirring
- 4, 45mm vertical sidearms permit use with sidearm probes and fittings
- Vessels are borosilicate glass and other parts constructed of rugged FDA approved materials
- Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.