주요 문서
CLS4510
Corning® 384 well microplate, low volume
High Binding surface treatment, black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
동의어(들):
384 multiwell plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
material:
black bottom
black polystyrene
round bottom
material
black bottom
black polystyrene
round bottom
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
High Binding surface treatment
포장
pack of 10
case of 50
제조업체/상표
Corning 4510
크기
384 well
웰 용적
35 μL
384 wells , low volume
작업 용적
2-20 μL
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)