제조업체/상표
Corning 431446
일반 설명
- Aseptic transfer caps are chemically resistant and fit Corning® Erlenmeyer 2L flasks.
- Features a venting port that ends in a 50mm diameter vent filter with a 0.2 μm pore Polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane and a barbed fitting.
- The liquid transfer port has an internal end with a rigid polypropylene dip tube angled to reach the bottom of the flask.
- Heat sealable flexible tubing ends in a male Luer lock (MLL) closed with a female Luer sealing cap.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.