material
polystyrene
polystyrene
square
무균
sterile; γ-irradiated
제조업체/상표
Corning 431272
높이
18 mm
길이 × 너비
245 mm × 245 mm
표면적
500 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
- Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
- Compatible with automated colony picking instruments.
- Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객