주요 문서
CLS431252
Corning® Erlenmeyer (Fernbach design) cell culture flasks
3 L Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 4/cs
동의어(들):
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
material
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap (vented, Fernbach design)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
설명
RNase- and DNase-free
무균
sterile
특징
cap
disposable
Flask style: Erlenmeyer (Fernbach design)
포장
pack of 1
case of 4
제조업체/상표
Corning 431252
플라스크 용량
3 L
색상
orange cap
적합성
suitable for (Ideal for shaker culture applications)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Fernbach design increases surface area for gas exchange
  • Made from optically-clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Vent caps supplied in every case of product for applications requiring sterile gas exchange
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)