주요 문서
CLS431119
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
동의어(들):
cryovials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123304
NACRES:
NB.13
무균
non-sterile
특징
Holds 81 x 1-2 mL tubes
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Corning 431119
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)