일반 설명
The Corning Step-R Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosing series are required. It works with 8 syringe tips sizes to dispense doses from 1 μL up to 5 mL.
- Easy volume setting: Volume selection chart conveniently placed on the handle
- Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the syringe tip
- Maintenance-free
- Meets ISO 8655 requirements.
- Delivered with QC certificate and 25 and 50 mL syringe tips adapters
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.