material
stainless steel shaft
무균
non-sterile
특징
fits flask 6 L
제조업체/상표
Corning 401577
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 6L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.