주요 문서
CLS3985BC
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
동의어(들):
384 multiwell plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
material
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
무균
non-sterile
특징
lid
skirt
with generic barcode
포장
case of 50
제조업체/상표
Corning 3985BC
최대 용적
112 μL
크기
384 wells
384 wells
작업 용적
80 μL
색상
black
적합성
suitable for (cell culture)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)