주요 문서
CLS3969
Corning® CellSTACK® accessories
screw cap, not vented
동의어(들):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
high-density polyethylene
무균
sterile
특징
disposable
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 3969
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • 33 mm threaded cap
  • Solid cap is used in closed systems or applications where venting is not necessary
  • Sterilized by gamma irradiation
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
법적 정보
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)