주요 문서
CLS3884
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
material
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
(NBS)
포장
bag of 25
pkg of 25 inner package
제조업체/상표
Corning 3884
크기
96 wells
웰 깊이
10.7 mm
웰 용적
190 μL
96 wells , half area
작업 용적
25-125 μL
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
NBS (non-binding surface)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)