material
black polystyrene (low base)
flat bottom wells clear
square wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
제조업체/상표
Corning 3829
크기
1536 wells
웰 크기
1536
웰 용적
12.5 μL
웰 작업 용적
up to 8 μL
적합성
suitable for (cell cuture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- No logo or lettering for improved heat sealing and ease of liquid handling
- Low base designed for optimal bottom reader sensitivity
- Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Superior flatness minimizes variability within a plate and between plates
- Flat bottom wells are compatible with automated dispensers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.