CLS3696
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), pkg of (50/case), sterile, lid
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear wells
flat bottom clear
round wells
flat bottom clear
round wells
추천 제품
material
clear wells
flat bottom clear
round wells
무균
sterile
특징
lid
skirt
제조업체/상표
Corning 3696
포장
pkg of (50/case)
pkg of (individually wrapped)
크기
96 wells
웰 깊이
10.7 mm
웰 용적
190 μL
웰 작업 용적
25-125 μL
색상
clear
적합성
suitable for tissue
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
특징 및 장점
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate flat bottom clear, matrix active group with lid have flat bottoms with 190 μL total volume
- TC-treated for optimal cell attachment
- Individually wrapped
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes enable well identification
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.